Tlačiť
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
OR13105-1G OR13105-5G
APOSOR13105-1GEA 151.22 EUR
APOSOR13105-1G APOSOR13105-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₄
Mw: 251.09 g/mol
Teplota tavenia: 188…190 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06246052
Číslo CAS: 199609-62-6