Tlačiť
1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13102-1G OR13102-5G OR13102-10G
APOSOR13102-1GEA 24.95 EUR
APOSOR13102-1G APOSOR13102-5G APOSOR13102-10G
1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
1,3,5-Triethynylbenzene
Vzorec: C₁₂H₆
Teplota tavenia: 105…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068621
Číslo CAS: 7567-63-7
OSN: 1325
ADR: 4.1,III