Tlačiť
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
OR13096-1G OR13096-25G OR13096-5G
APOSOR13096-1GEA 24.91 EUR
APOSOR13096-1G APOSOR13096-25G APOSOR13096-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Vzorec: C₁₄H₈Br₂
Mw: 336.03 g/mol
Teplota tavenia: 183…187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00185147
Číslo CAS: 2789-89-1