Tlačiť
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Methoxyphenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
OR1309-1G OR1309-5G
APOSOR1309-1GEA 129.56 EUR
APOSOR1309-1G APOSOR1309-5G
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₈ClNO₂
Teplota tavenia: 251…254 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00114817
Číslo CAS: 25519-82-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III