Tlačiť
3-Iodo-4-nitroanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13079-25G OR13079-5G OR13079-1G
APOSOR13079-25GEA 216.21 EUR
APOSOR13079-25G APOSOR13079-5G APOSOR13079-1G
3-Iodo-4-nitroanisole 98%
3-Iodo-4-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆INO₃
Teplota tavenia: 68…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320682
Číslo CAS: 214279-40-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III