Tlačiť
4-Iodo-3-nitrophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR13076-25G OR13076-5G
APOSOR13076-25GEA 440.43 EUR
APOSOR13076-25G APOSOR13076-5G
4-Iodo-3-nitrophenol
4-Iodo-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄INO₃
Teplota tavenia: 156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320680
Číslo CAS: 113305-56-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,I