Tlačiť
α-Bromo-2-iodotoulene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-o-iodotoulene, 2-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-iodobenzene
OR13072-25G OR13072-100G
APOSOR13072-25GEA 96.13 EUR
APOSOR13072-25G APOSOR13072-100G
α-Bromo-2-iodotoulene 98%
α-Bromo-2-iodotoulene
Vzorec: C₇H₆BrI
Mw: 296.93
Teplota varu: 279
Teplota tavenia: 56…57 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236046
Číslo CAS: 40400-13-3
OSN: 3261
ADR: 8 II