Tlačiť
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-2-hydroxymethylpyridine
OR13061-5G OR13061-1G OR13061-10G
APOSOR13061-5GEA 31.52 EUR
APOSOR13061-5G APOSOR13061-1G APOSOR13061-10G
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Mw: 188.0200 g/mol
Teplota tavenia: 58…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04035597
Číslo CAS: 88139-91-7