Tlačiť
5-Bromopicolinamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromopyridine-2-carboxamide
OR13060-1G OR13060-5G OR13060-250MG
APOSOR13060-1GEA 56.56 EUR
APOSOR13060-1G APOSOR13060-5G APOSOR13060-250MG
5-Bromopicolinamide 97%
5-Bromopicolinamide
Vzorec: C₆H₅BrN₂O
Teplota tavenia: 218…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04066715
Číslo CAS: 90145-48-5