Tlačiť
5-Bromopicolinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
OR13059-25G OR13059-5G
APOSOR13059-25GEA 56.56 EUR
APOSOR13059-25G APOSOR13059-5G
5-Bromopicolinic acid 97%
5-Bromopicolinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Mw: 202.01
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234149
Číslo CAS: 30766-11-1