Tlačiť
1-Bromo-4-ethylbenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Bromophenyl)ethane
OR13057-100G OR13057-25G OR13057-500G
APOSOR13057-100GEA 36.5 EUR
APOSOR13057-100G APOSOR13057-25G APOSOR13057-500G
1-Bromo-4-ethylbenzene
1-Bromo-4-ethylbenzene
Vzorec: C₈H₉Br
Teplota varu: 203…204 °C
Hustota: 1,341 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000111
Číslo CAS: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8