Tlačiť
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
OR13056-25G OR13056-5G OR13056-100G
APOSOR13056-25GEA 144.81 EUR
APOSOR13056-25G APOSOR13056-5G APOSOR13056-100G
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
Teplota tavenia: 57…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155065
Číslo CAS: 53087-13-1
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III