Tlačiť
2,6-Dichlorthiobenzamid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Chlorthiamid
OR13055-1G OR13055-5G
APOSOR13055-1GEA 49.74 EUR
APOSOR13055-1G APOSOR13055-5G
2,6-Dichlorthiobenzamid 98%
2,6-Dichlorthiobenzamid
Vzorec: C₇H₅Cl₂NS
Teplota tavenia: 150…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053523
Číslo CAS: 1918-13-4