Tlačiť
4-Chlorophenyl chloroformate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13039-5G OR13039-100G OR13039-25G
APOSOR13039-5GEA 58.16 EUR
APOSOR13039-5G APOSOR13039-100G APOSOR13039-25G
4-Chlorophenyl chloroformate
4-Chlorophenyl chloroformate
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Teplota varu: 100…102 °C/12mmHg
Hustota: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000638
Číslo CAS: 7693-45-0
OSN: 3277
ADR: 6.1+8,II