Tlačiť
4-Bromo-1-naphthylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Amino-4-bromonaphthalene
OR13038-100G OR13038-25G OR13038-5G
APOSOR13038-100GEA 121.14 EUR
APOSOR13038-100G APOSOR13038-25G APOSOR13038-5G
4-Bromo-1-naphthylamine
4-Bromo-1-naphthylamine
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Teplota tavenia: 102…103 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004023
Číslo CAS: 2298-07-9
EINECS: 218-944-9