Tlačiť
Methyl-4-acetylbenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-acetylbenzoate
OR13031-100G OR13031-25G OR13031-5G
APOSOR13031-100GEA 176.49 EUR
APOSOR13031-100G APOSOR13031-25G APOSOR13031-5G
Methyl-4-acetylbenzoate 98%
Methyl-4-acetylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Teplota tavenia: 92…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216474
Číslo CAS: 3609-53-8