Tlačiť
Picolinamidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
OR1303-1G OR1303-25G OR1303-5G
APOSOR1303-1GEA 33.17 EUR
APOSOR1303-1G APOSOR1303-25G APOSOR1303-5G
Picolinamidine hydrochloride
Picolinamidine hydrochloride
Vzorec: C₆H₈ClN₃
Teplota tavenia: 145…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052271
Číslo CAS: 51285-26-8