Tlačiť
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Vanillylamine HCl, 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
OR13027-25G OR13027-10G
APOSOR13027-25GEA 28.24 EUR
APOSOR13027-25G APOSOR13027-10G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₂
Mw: 189.64 g/mol
Teplota tavenia: 219…221 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012864
Číslo CAS: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3