Tlačiť
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
OR13021-1G OR13021-25G OR13021-5G
APOSOR13021-1GEA 38.23 EUR
APOSOR13021-1G APOSOR13021-25G APOSOR13021-5G
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid 99%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Teplota tavenia: 127…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016834
Číslo CAS: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4