Tlačiť
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
OR1301-10G OR1301-1G OR1301-5G
APOSOR1301-10GEA 39.74 EUR
APOSOR1301-10G APOSOR1301-1G APOSOR1301-5G
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₂S
Mw: 171.22 g/mol
Teplota tavenia: 54…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156148
Číslo CAS: 6436-59-5