Tlačiť
Cyclopentanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12994-1G OR12994-5G OR12994-25G
APOSOR12994-1GEA 107.9 EUR
APOSOR12994-1G APOSOR12994-5G APOSOR12994-25G
Cyclopentanesulphonyl chloride
Cyclopentanesulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₉ClO₂S
Hustota: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04117774
Číslo CAS: 26394-17-2
OSN: 3265
ADR: 8,II