Tlačiť
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR1299-1G OR1299-5G OR1299-25G
APOSOR1299-1GEA 24.95 EUR
APOSOR1299-1G APOSOR1299-5G APOSOR1299-25G
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Vzorec: C₇H₇Br₂NO
Teplota tavenia: 205…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02181196
Číslo CAS: 17570-98-8