Tlačiť
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12931-1G OR12931-5G
APOSOR12931-1GEA 106.15 EUR
APOSOR12931-1G APOSOR12931-5G
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₃
Mw: 142.1525 g/mol
Teplota tavenia: 70…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320172
Číslo CAS: 16205-98-4