Tlačiť
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12921-100G OR12921-25G OR12921-5G
APOSOR12921-100GEA 365.02 EUR
APOSOR12921-100G APOSOR12921-25G APOSOR12921-5G
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Vzorec: C₆H₅NO₅S
Teplota tavenia: 95…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041886
Číslo CAS: 138-42-1
EINECS: 205-329-5
OSN: 2305
ADR: 8,II