Tlačiť
benzylbromid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Bromotoluene
OR12905-100G OR12905-25G
APOSOR12905-100GEA 49.67 EUR
APOSOR12905-100G APOSOR12905-25G
benzylbromid 99%
benzylbromid
Vzorec: (C₆H₅)CH₂Br
Mw: 171.04
Teplota varu: 198…199 °C
Teplota tavenia: –3…–1 °C
Hustota: 1.438 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000172
Číslo CAS: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
OSN: 1737
ADR: 6.1+8 II
Merck Index: 13,01130