Tlačiť
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-Trimethoxynitrobenzene, 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2,4,6-trimethoxybenzene
OR1288-25G OR1288-5G
APOSOR1288-25GEA 0 EUR
APOSOR1288-25G APOSOR1288-5G
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene 98%
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₁NO₅
Teplota tavenia: 149…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016992
Číslo CAS: 14227-18-0