Tlačiť
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12700-1G OR12700-250MG
APOSOR12700-1GEA 44.86 EUR
APOSOR12700-1G APOSOR12700-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃O
Mw: 207.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631945
Číslo CAS: 410544-52-4
OSN: 1759
ADR: 8 III