Tlačiť
N-Boc-1,3-propanediamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
OR1269-25G OR1269-5G
APOSOR1269-25GEA 49.74 EUR
APOSOR1269-25G APOSOR1269-5G
N-Boc-1,3-propanediamine
N-Boc-1,3-propanediamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₂
Teplota varu: 203 °C
Teplota tavenia: 22 °C
Hustota: 0,998 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210021
Číslo CAS: 75178-96-0
OSN: 3259
ADR: 8,III