Tlačiť
Cyclopropanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyclopropanesulphonylchloride
OR12688-100G OR12688-25G OR12688-5G
APOSOR12688-100GEA 142 EUR
APOSOR12688-100G APOSOR12688-25G APOSOR12688-5G
Cyclopropanesulphonyl chloride
Cyclopropanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₅ClO₂S
Teplota varu: 60 °C/20mmHg
Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631933
Číslo CAS: 139631-62-2
OSN: 3265
ADR: 8,II