Tlačiť
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride
OR12669-5G OR12669-1G
APOSOR12669-5GEA 223.91 EUR
APOSOR12669-5G APOSOR12669-1G
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₃H₁₁ClO₂S
Mw: 266.74 g/mol
Teplota tavenia: 105…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631922
Číslo CAS: 101366-51-2
OSN: 3261
ADR: 8 II