Tlačiť
Homophthalic anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12643-100G OR12643-25G OR12643-5G
APOSOR12643-100GEA 324.45 EUR
APOSOR12643-100G APOSOR12643-25G APOSOR12643-5G
Homophthalic anhydride
Homophthalic anhydride
Vzorec: C₉H₆O₃
Mw: 162.14 g/mol
Teplota tavenia: 140…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006894
Číslo CAS: 703-59-3
EINECS: 211-873-4