Tlačiť
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
OR12622-1G OR12622-5G OR12622-10G
APOSOR12622-1GEA 24.95 EUR
APOSOR12622-1G APOSOR12622-5G APOSOR12622-10G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₆N₂O
Teplota tavenia: 29…34 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00460465
Číslo CAS: 25016-11-9