Tlačiť
3-Phenoxybenzylamine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Phenoxyphenyl)methylamine hydrochloride
OR12556-1G OR12556-5G
APOSOR12556-1GEA 197.48 EUR
APOSOR12556-1G APOSOR12556-5G
3-Phenoxybenzylamine hydrochloride 97%
3-Phenoxybenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₄ClNO
Mw: 235.72 g/mol
Teplota tavenia: 185.5…187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07781045
Číslo CAS: 376637-85-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III