Tlačiť
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid
OR1251-1G OR1251-5G
APOSOR1251-1GEA 0 EUR
APOSOR1251-1G APOSOR1251-5G
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Teplota tavenia: 141…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052170
Číslo CAS: 56671-28-4
OSN: 3261
ADR: 8,III