Tlačiť
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
OR1250-1G OR1250-5G OR1250-25G
APOSOR1250-1GEA 24.95 EUR
APOSOR1250-1G APOSOR1250-5G APOSOR1250-25G
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₃ClOS
Teplota varu: 99 °C/21mmHg
Hustota: 1,376 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047090
Číslo CAS: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7