Tlačiť
2,5-Dibromopyrazine 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12499-25G OR12499-5G OR12499-100G
APOSOR12499-25GEA 143.6 EUR
APOSOR12499-25G APOSOR12499-5G APOSOR12499-100G
2,5-Dibromopyrazine 97+%
2,5-Dibromopyrazine
Vzorec: C₄H₂Br₂N₂
Teplota varu: 234 °C
Hustota: 2,197 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08061601
Číslo CAS: 23229-26-7