Tlačiť
4-Methoxy-o-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methoxy-2-methylaniline, m-Cresidine, 2-Methyl-p-anisidine, 1-Amino-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Amino-5-methoxytoluene, 4-Amino-3-methylanisole
OR12498-100G OR12498-25G
APOSOR12498-100GEA 84.52 EUR
APOSOR12498-100G APOSOR12498-25G
4-Methoxy-o-toluidine 98%
4-Methoxy-o-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota varu: 248…249 °C
Teplota tavenia: 13…14 °C
Hustota: 1.065 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007735
Číslo CAS: 102-50-1
EINECS: 203-036-7