Tlačiť
Methyl amino(3,4-dichlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3,4-Dichloro-DL-phenylglycine methyl ester hydrochloride
OR12471-1G OR12471-250MG
APOSOR12471-1GEA 515.52 EUR
APOSOR12471-1G APOSOR12471-250MG
Methyl amino(3,4-dichlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(3,4-dichlorophenyl)acetate hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀Cl₃NO₂
Mw: 270.54 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115512
Číslo CAS: 1078611-21-8