Tlačiť
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12467-10G OR12467-1G OR12467-5G
APOSOR12467-10GEA 250.7 EUR
APOSOR12467-10G APOSOR12467-1G APOSOR12467-5G
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02261936
Číslo CAS: 6812-16-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III