Tlačiť
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12434-1G OR12434-500MG
APOSOR12434-1GEA 0 EUR
APOSOR12434-1G APOSOR12434-500MG
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
Teplota tavenia: 82,5…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159724
Číslo CAS: 2039-50-1
OSN: 3261
ADR: 8,III