Tlačiť
5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12432-1G OR12432-250MG
APOSOR12432-1GEA 488.68 EUR
APOSOR12432-1G APOSOR12432-250MG
5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂O
Teplota tavenia: 66…67.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09817470
Číslo CAS: 926921-57-5
OSN: 3261
ADR: 8 III