Tlačiť
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate
OR12411-1G OR12411-25G OR12411-5G
APOSOR12411-1GEA 198.68 EUR
APOSOR12411-1G APOSOR12411-25G APOSOR12411-5G
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.1620 g/mol
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09263220
Číslo CAS: 67973-80-2