Tlačiť
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-Formyl-1-methylpyrazole
OR12399-1G OR12399-25G OR12399-5G
APOSOR12399-1GEA 24.95 EUR
APOSOR12399-1G APOSOR12399-25G APOSOR12399-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₆N₂O
Teplota varu: 115 °C/15mmHg
Teplota vzplanutia: 66,6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03419801
Číslo CAS: 27258-33-9