Tlačiť
2-Bromo-3-furoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12387-100MG OR12387-250MG OR12387-500MG
APOSOR12387-100MGEA 164.46 EUR
APOSOR12387-100MG APOSOR12387-250MG APOSOR12387-500MG
2-Bromo-3-furoyl chloride
2-Bromo-3-furoyl chloride
Vzorec: C₅H₂BrClO₂
Mw: 209.43 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09702418
Číslo CAS: 915707-69-6
OSN: 3265
ADR: 8 II