Tlačiť
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, HCl
OR12368-1G OR12368-5G
APOSOR12368-1GEA 64.89 EUR
APOSOR12368-1G APOSOR12368-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₈ClNO₃
Mw: 189.6000 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043420
Číslo CAS: 14206-69-0