Tlačiť
3-Phenoxybenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene, 3-(Bromomethyl)diphenyl ether
OR12353-1G OR12353-250MG OR12353-5G
APOSOR12353-1GEA 114.56 EUR
APOSOR12353-1G APOSOR12353-250MG APOSOR12353-5G
3-Phenoxybenzyl bromide
3-Phenoxybenzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
Mw: 263.13
Teplota varu: 112…118 °C/0.1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01761658
Číslo CAS: 51632-16-7
EINECS: 257-327-9
OSN: 3265
ADR: 8 III