Tlačiť
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12350-25G OR12350-5G
APOSOR12350-25GEA 42.92 EUR
APOSOR12350-25G APOSOR12350-5G
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
Teplota tavenia: 65…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01830664
Číslo CAS: 17282-03-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III