Tlačiť
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde, Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
OR12348-1G OR12348-250MG OR12348-5G
APOSOR12348-1GEA 54.88 EUR
APOSOR12348-1G APOSOR12348-250MG APOSOR12348-5G
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈O₂
Mw: 196.205 g/mol
Teplota tavenia: 73…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00136272
Číslo CAS: 5397-82-0