Tlačiť
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12347-10G OR12347-5G
APOSOR12347-10GEA 639.39 EUR
APOSOR12347-10G APOSOR12347-5G
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Vzorec: C₈H₁₇N
Teplota varu: 75…80 °C/20mmHg
Hustota: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04969087
Číslo CAS: 42195-97-1
OSN: 2924
ADR: 3+8,III