Tlačiť
Pyrazin-2-ylmethanol, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Pyrazinemethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyrazine
OR12341-1G OR12341-5G OR12341-10G
APOSOR12341-1GEA 29.8 EUR
APOSOR12341-1G APOSOR12341-5G APOSOR12341-10G
Pyrazin-2-ylmethanol, Technical Grade
Pyrazin-2-ylmethanol
Vzorec: C5H6N2O
Mw: 110.11 g/mol
Teplota tavenia: 32…36 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01693938
Číslo CAS: 6705-33-5